Learn More
Natriummethoxid, ≈25 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium methoxide 2% w/w in methanol is used in the preparation of high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Sodium methoxide |
| Schmelzpunkt | -2°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.945 g/mL |
| Siedepunkt | 92°C |
| Flammpunkt | 29°C (84°F) |
| Strukturformel | NaOCH3 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1289 |
| Beilstein | 3592982 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium methoxide, ca 25% w/w in methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, Sodium methylate
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.