Learn More
Natriummethylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463575 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463575 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0431.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H7 O3 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-Name Natrium;4-Methoxycarbonylphenolat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 174.13
Menge 10 mg
Formelmasse 174,0293 g/mol