Learn More
Natriummolybdatdihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15603890 100 g 100 Gramm
15633890 5 g 5 Gramm
15623890 500 g 500 Gramm
15613890 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15643890 6 x 500 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15603890 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 331058100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatriumdioxomolybdänbis(olat)-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Molybdate Dihydrate
Menge 100 g
Strukturformel Na2MoO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 241.95g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz