Learn More
Natrium-Molybdat-Dihydrat, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15633890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633890 5 g 5 Gramm
15603890 100 g 100 Gramm
15623890 500 g 500 Gramm
15613890 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15643890 6 x 500 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15633890 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3310585G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.07 €
    58.93 € / 5 Gramm
    Sparen 5.14 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatriumdioxomolybdänbis(olat)-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Menge 5 g
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241,95 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz