Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriummolybdat |
| Namenshinweis | Dihydrat |
| CAS | 10102-40-6 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H4MoNa2O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00149170 |
| Synonym | Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
| InChI-Schlüssel | FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | Dinatriumdioxomolybdänbis(olat)-dihydrat |
| Show More |