Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriummolybdatdihydrat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Na2MoO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 241.95 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |