Learn More
Natrium-Molybdat-Dihydrat, Puriss, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15651290 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15641290 1 kg 1 Kilogramm
15661290 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651290 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 133152.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 €
    932.63 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 82.37 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., 99 bis 100.5 % (Berechn. der getrockneten Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatriumdioxomolybdänbis(olat)-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur
Physikalische Form Crystalline
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241,95 g/mol
Reinheit (%) 99 bis 100,5 % (Berechnung bis zur getrockneten Substanz)
Güte puriss.