Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10043113
Marke: Thermo Scientific Acros 206370025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Merck Index 15, 8776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.28
Dichte 3.2800g/mL