Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Conditionnement
10164830 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503381 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10513381 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10043113 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10164830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85 €
    26.65 € / 5 Gramm
    Sparen 5.20 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.28
Prozentgehaltsbereich 99% min
Dichte 3.2800g/mL
Strukturformel Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Merck Index 15, 8776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ungraded
Afficher plus Afficher moins
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.