Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Namenshinweis | 99+% |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min |
| Strukturformel | Na2MoO4·2H2O |
| Fieser | 15,294 |
| Merck Index | 15, 8776 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C) |
| Show More |