Learn More
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479496 500 g 500 Gramm
11469496 100 g 100 Gramm
11489496 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19222.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205.93 g/mol
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriummolybdänoxid wird häufig als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt und als Korrosionshemmer genutzt, der ein nicht oxidierender anodischer Inhibitor ist. Es reduziert das Potenzial für galvanische Korrosion und ist nützlich bei der Aufbereitung von Industrieabwasser. Es wird für die Behandlung von Whiptail bei Brokkoli und Blumenkohl empfohlen. Es ist ein Vorläufer für Molybdän.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium Dioxomolybdänbis(olat)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (in -2H2O)
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.71
Merck Index 14,8645
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 241.95 (205.92 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded