Learn More
Sodium n-Decyl-d21 Sulfate, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Decyl-D21 Sulfate |
| CAS | 933826-83-6 |
| Summenformel | C10 D21 O4 S . Na |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 1-Decan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d21-ol, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), Decyl-d21 1-(hydrogen sulfate) sodium salt, Sodium decyl-D21 sulfate, Sodium decyl sulfate-d21, Decyl-d21 sodium sulfate, Sulfuric acid monodecyl-d21 ester sodium salt, Sodium capryl-d21 sulfate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosadeuteriodecyl sulfate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.455 |
| Formelmasse | 281.238 g/mol |
| Mehr anzeigen |