Learn More
Natrium-n-Decylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447767 25 g 25 Gramm
11427767 1 g 1 Gramm
11437767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16299.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260.324 g/mol
sodium decyl sulphate is used as a superior dispersing, wetting and emulsifying agent suitable for use in the production of gypsum boards, fire-fighting foams, carpet and upholstery cleaners, special industrial and all-purpose cleaners, oil fields and in the latex manufacture. It is also been used in it to be used in ion pair chromatography and icellar electrokinetic capillary chromatography. other applications include HI&I cleaning, emulsion polymerization, Fire-fighting, Industrial auxiliaries, Construction chemicals, Oil fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdecylsulfat wird als überlegenes Dispergier-, Benetzungs- und Emulgiermittel für die Herstellung von Gipskartonplatten, Feuerlöschschaum, Teppich- und Polsterreinigern, speziellen Industrie- und Universalreinigern, Erdölvorkommen und in der Latexherstellung verwendet. Es wird auch in der Ionenpaar-Chromatographie und der mizellaren elektrokinetischen Kapillar-Chromatographie verwendet. Weitere Anwendungen sind Reinigung von Krankenhäusern und Einrichtungen, Emulsionspolymerisation, Brandbekämpfung, Industriehilfsmittel, Bauchemikalien, Ölfelder.
Löslichkeit
Es ist in H20 löslich, schlecht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, von Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-87-0
Summenformel C10H21NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.324
MDL-Nummer MFCD00041881
InChI-Schlüssel XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC-Name Natrium;decylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-decyl sulfate
Menge 25 g
Beilstein 3576860
Löslichkeitsinformationen It is soluble in H20,poorly soluble in organic solvents.
Formelmasse 260.33
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-decyl sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-decyl sulfate