missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium-n-Decylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023171
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11427767 1 g 1 Gramm
11437767 5 g 5 Gramm
11447767 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11427767

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16299.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260.324 g/mol

sodium decyl sulphate is used as a superior dispersing, wetting and emulsifying agent suitable for use in the production of gypsum boards, fire-fighting foams, carpet and upholstery cleaners, special industrial and all-purpose cleaners, oil fields and in the latex manufacture. It is also been used in it to be used in ion pair chromatography and icellar electrokinetic capillary chromatography. other applications include HI&I cleaning, emulsion polymerization, Fire-fighting, Industrial auxiliaries, Construction chemicals, Oil fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumdecylsulfat wird als überlegenes Dispergier-, Benetzungs- und Emulgiermittel für die Herstellung von Gipskartonplatten, Feuerlöschschaum, Teppich- und Polsterreinigern, speziellen Industrie- und Universalreinigern, Erdölvorkommen und in der Latexherstellung verwendet. Es wird auch in der Ionenpaar-Chromatographie und der mizellaren elektrokinetischen Kapillar-Chromatographie verwendet. Weitere Anwendungen sind Reinigung von Krankenhäusern und Einrichtungen, Emulsionspolymerisation, Brandbekämpfung, Industriehilfsmittel, Bauchemikalien, Ölfelder.

Löslichkeit
Es ist in H20 löslich, schlecht löslich in organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, von Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 142-87-0
Summenformel C10H21NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.324
MDL-Nummer MFCD00041881
InChI-Schlüssel XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC-Name Natrium;decylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium n-decyl sulfate
Menge 1 g
Beilstein 3576860
Löslichkeitsinformationen It is soluble in H20,poorly soluble in organic solvents.
Formelmasse 260.33
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-decyl sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.