Learn More
Natrium-n-Dodecylsulfat, Hochrein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436279 500 g 500 Gramm
15416279 25 g 25 Gramm
15426279 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64241.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Proteindenaturant verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist weit verbreitet in Zahnpasta, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadformulierungen aufgrund seiner verdickenden Wirkung und der Fähigkeit, Schaum zu bilden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium n-dodecyl sulfate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt ∼206°C
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 14,8636
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.