Learn More
Natrium-n-Dodecylsulfat (SDS), 20 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natrium-n-Dodecylsulfat 20 % wässrige Lösung wird als anionisches Tensid verwendet. Es wird auch als Fettemulgator, Netzmittel, Waschmittel in Kosmetika, Pharmazeutika und Zahnpasten verwendet. Es dient auch als Forschungshilfsmittel in der Proteinbiochemie. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium n-dodecyl sulfate (SDS) |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 20% wässrige Lösung |
| Menge | 500 mL |
| Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol. |
| IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
| Formelmasse | 288.38 |
Safety and Handling
- Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. Soln.
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate