Learn More
Natrium-n-Dodecylsulfat (SDS), 20 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Beschreibung
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Dodecylsulfat 20 % wässrige Lösung wird als anionisches Tensid verwendet. Es wird auch als Fettemulgator, Netzmittel, Waschmittel in Kosmetika, Pharmazeutika und Zahnpasten verwendet. Es dient auch als Forschungshilfsmittel in der Proteinbiochemie. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natrium-n-Dodecylsulfat 20 % wässrige Lösung wird als anionisches Tensid verwendet. Es wird auch als Fettemulgator, Netzmittel, Waschmittel in Kosmetika, Pharmazeutika und Zahnpasten verwendet. Es dient auch als Forschungshilfsmittel in der Proteinbiochemie. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium n-dodecyl sulfate (SDS) |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 20% wässrige Lösung |
Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
Menge | 250 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol. |
IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
Formelmasse | 288.38 |