Learn More
Natrium-n-Nonylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342516
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342516
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06418.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1072-15-7 | C9H19NaO4S | 246.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-15-7
Summenformel C9H19NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 246.297
MDL-Nummer MFCD00024893
InChI-Schlüssel FTWCSAMTIKSPAT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nonyl sulfate, sodium nonyl sulphate, sodium n-nonyl sulfate, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt, unii-ft7kj97ok6, ft7kj97ok6, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt 1:1, sodium n-nonyl sulphate, dsstox_cid_27487, dsstox_rid_82377
PubChem CID 23677967
IUPAC-Name Natrium;nonylsulfat
SMILES CCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-nonyl sulfate
Menge 1 g
Beilstein 3748751
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 99%