Learn More
Natrium-n-Octylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469363 25 g 25 Gramm
11449363 1 g -
11459363 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11786.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-31-4 | C8H17NaO4S | 232.27 g/mol
Sodium n-octyl sulfate is a useful chemical to study the selective enrichment of albumin in biological samples and to determine the mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant. It is also used as wetting agent, detergent, dispersant, emulsifier, degreasing agent, hard surface cleaner, lime soap dispersant, alkaline detergent, cleaning agent for metal processing in electroplating, latex, metal processing, paper, polymer synthesis, textile, leather and other industries. It finds application as an anionic detergent and ion -pairing reagent used in high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Octylsulfat ist eine nützliche Chemikalie zur Untersuchung der selektiven Anreicherung von Albumin in biologischen Proben und zur Bestimmung der Mischlösung eines Glyzerin-modifizierten kationischen Tensids und eines anionischen Tensids. Es wird auch als Benetzungsmittel, Reinigungsmittel, Dispergiermittel, Emulgator, Entfettungsmittel, Hartoberflächenreiniger, Kalkseifendispergiermittel, alkalisches Reinigungsmittel, Reinigungsmittel für die Metallverarbeitung in der Galvanik, Latex, Metallverarbeitung, Papier, Polymersynthese, Textil, Leder und andere Branchen verwendet. Es findet Anwendung als anionisches Detergens und Ionenpaarreagenz, das in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-31-4
Summenformel C8H17NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.27
MDL-Nummer MFCD00007470
InChI-Schlüssel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-Name Natrium;octylsulfat
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-octyl sulfate
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3658635
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium octyl sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium octyl sulfate