Learn More
Natrium n-Tridecylsulfat, 99 %, kann bis zu ca. 2 % Wasser und Restlösungsmittel enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499587
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499587 25 g 25 Gramm
11479587 1 g 1 Gramm
11489587 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22089.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3026-63-9 | C13H27NaO4S | 302.405 g/mol
Sodium n-tridecyl sulfate acts as a foaming agent and a wetting agent. It is used as a cleaning agent and finds application in industrial and household cleaning products and personal care products. Further, it serves as an emulsifying agent in the transport of hydrocarbons. In addition to this, it acts as an anionic surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Tridecylsulfat wirkt als Schaummittel und Benetzungsmittel. Es wird als Reinigungsmittel verwendet und findet Anwendung in Industrie- und Haushaltsreinigungsprodukten und Körperpflegeprodukten. Darüber hinaus dient es als Emulgierungsmittel beim Transport von Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus wirkt es als anionisches Tensid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3026-63-9
Summenformel C13H27NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 302.405
MDL-Nummer MFCD00024993
InChI-Schlüssel HQCFDOOSGDZRII-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tridecyl sulfate, unii-jt30s80yr4, sodium n-tridecyl sulphate, sulfuric acid, mono-c8-18-alkyl esters, sodium salts, 1-tridecanol, 1-hydrogen sulfate , sodium salt 1:1, tridecyl sodium sulfate, sodium tridecyl sulphate, 1-tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt, sodium mono-c8-18-alkyl sulfates, sodium tridecylsulfate
PubChem CID 23668353
IUPAC-Name Natrium;tridecylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-tridecyl sulfate
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈ 2 % Wasser und Lösungsmittelrückstände enthalten
Strukturformel CH3(CH2)12OSO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 302.4
Reinheit (%) 99%