Learn More
Natrium n-Tridecylsulfat, 99 %, kann bis zu ca. 2 % Wasser und Restlösungsmittel enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026212
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22089.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3026-63-9 | C13H27NaO4S | 302.405 g/mol
Sodium n-tridecyl sulfate acts as a foaming agent and a wetting agent. It is used as a cleaning agent and finds application in industrial and household cleaning products and personal care products. Further, it serves as an emulsifying agent in the transport of hydrocarbons. In addition to this, it acts as an anionic surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-n-Tridecylsulfat wirkt als Schaummittel und Benetzungsmittel. Es wird als Reinigungsmittel verwendet und findet Anwendung in Industrie- und Haushaltsreinigungsprodukten und Körperpflegeprodukten. Darüber hinaus dient es als Emulgierungsmittel beim Transport von Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus wirkt es als anionisches Tensid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3026-63-9
Summenformel C13H27NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 302.405
MDL-Nummer MFCD00024993
InChI-Schlüssel HQCFDOOSGDZRII-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tridecyl sulfate, unii-jt30s80yr4, sodium n-tridecyl sulphate, sulfuric acid, mono-c8-18-alkyl esters, sodium salts, 1-tridecanol, 1-hydrogen sulfate , sodium salt 1:1, tridecyl sodium sulfate, sodium tridecyl sulphate, 1-tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt, sodium mono-c8-18-alkyl sulfates, sodium tridecylsulfate
PubChem CID 23668353
IUPAC-Name Natrium;tridecylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-tridecyl sulfate
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈ 2 % Wasser und Lösungsmittelrückstände enthalten
Strukturformel CH3(CH2)12OSO3Na
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 302.4
Reinheit (%) 99%