Learn More
Natriumnicotinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425866 500 g 500 Gramm
11415866 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22224.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54-86-4 | C6H4NNaO2 | 145.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-86-4
Summenformel C6H4NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.093
MDL-Nummer MFCD00064352
InChI-Schlüssel KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nicotinate, nicotinic acid sodium salt, sodium pyridine-3-carboxylate, natriumnicotinat german, unii-3zx78b4q2l, natriumnicotinat, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt, nicotinic acid, sodium salt, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt 1:1, nicotinic acid sodium
PubChem CID 23687810
IUPAC-Name Natrium;Pyridin-3-Carboxylat
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Chemischer Name oder Material Sodium nicotinate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Formelmasse 145.1
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.