Learn More
Natriumnitrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934281 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
11904281 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 €
    339.00 € / 25 Kilogramm
    Sparen 23.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 380.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium nitrate
Schmelzpunkt 306.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 25 kg
Strukturformel NaNO3
Merck Index 15,8778
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Formelmasse 84.99
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C)
Verpackung Fibertrommel