Learn More
Natriumnitrat erfüllt die analytische Spezifikation der FCC, E251, 99,0–100,5 %, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15661320 1 kg 1 Kilogramm
15691320 5 kg 5 Kilogramm
15601330 6 x 1 kg 6 Stück
15681320 4 x 5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661320 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 134441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45 €
    67.57 € / 1 Kilogramm
    Sparen 5.88 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von FCC, E251, 99.0 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumnitrat, Chilesalpeter, Etabisulfit, Nitratin, Natriumsalpeter, Salpetersäure, Natriumsalz, Natriumnitrat 1:1, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen der FCC
Physikalische Form Crystalline
Menge 1 kg
Strukturformel NaNO3
UN-Nummer 1498
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser 1 gm/1,1 ml, Löslich in Alkohol 1 gm/125 ml, Löslich in Bolingwasser 1 gm/0,6 ml, Löslich in kochendem Alkohol 1 gm/52 ml
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Formelmasse 84,99 g/mol
Reinheit (%) 99 bis 100,5 %
Güte FCC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate