Learn More
Natriumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium nitrate |
| Schmelzpunkt | 308°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.999% (metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine. |
| Formelmasse | 84.99 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Aussehen | White crystals |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium nitrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate