Learn More
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432958 1000 g 1000 Gramm
11442958 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11432958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18668.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7632-00-0 ∣ NaNO2 ∣ 69.00 g/mol
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. bei der Reifung, Färbung und Konservierung von Fleisch. Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet. Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie. In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet. Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. beim Pökeln, Färben und Konservieren von Fleisch.Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet.Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie.In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet.Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika.Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Ammoniak, Salpetersäure.Schwach löslich in Diethylether.
Anwendung
: Zersetzt sich über 320 °C.Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, organischen Stoffen, feinen, pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NaNO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natriumnitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
Schmelzpunkt 271°C (decomposition)
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 1000 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.17
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer UN1500
Merck Index 14,8648
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Formelmasse 69
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite