Learn More
Natriumnitrit, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15678080 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15678080 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15668080 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15678080 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. S2252500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natriumnitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrit
Schmelzpunkt 280 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 8 bis 9 (bei 100.00 g/l 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer UN1500
Formelmasse 69 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Zündpunkt 914 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.17 g/cu.cm bei 20 °C