Learn More
Natriumnitrit, 99 %, reinst, enthält ein Antikoagulationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742295 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742295 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10012580 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10370494 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10742295 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30 €
    66.90 € / 1 Kilogramm
    Sparen 4.40 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Formelmasse 69
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Extrarein