Learn More
Natriumnitrit, ACS, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337817 500 g 500 Gramm
11317817 25 g 25 Gramm
11327817 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014244.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69.00 g/mol
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, wie bei der Reifung, Färbung und Konservierung von Fleisch. Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet. Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie. In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet. Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
Schmelzpunkt 271°C
Namenshinweis For ACS analysis; Decomposes above 320°
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 97% min
Dichte 2.17 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia and nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Formelmasse 69
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz