Learn More
Natriumnitrit, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15682370 5 g 5 Gramm
15652370 100 g 100 Gramm
15672370 500 g 500 Gramm
15662370 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15682370
Marke: Honeywell-Fluka 2372135G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz,≥97.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natriumnitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrit
Menge 5 g
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer 1500
Formelmasse 69 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte ACS-Reagenz
Zündpunkt 914 °F