missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumnitrit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15651330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15651330 50 kg 50 Kilogramm
15641330 1 kg 1 Kilogramm
15661330 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15651330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1344750KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumnitrit
Schmelzpunkt 271 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99bis100.5% (berechn. nach Trockensubstanz)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100.5 %
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer UN1500
Formelmasse 69
Reinheit (%) 99 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Zündpunkt 914 °F
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.17 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.