Learn More
Natriumnitrit, puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15633430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633430 100 g 100 Gramm
15653430 250 g 250 Gramm
15663430 500 g 500 Gramm
15643430 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15633430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31443100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.37 €
    29.22 € / 100 Gramm
    Sparen 3.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrit
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 100 g
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer 1500
Formelmasse 69 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 914 °F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumnitrit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate