Learn More
Natriumnitritlösung, 0,2 M, Solstice
Artikelnummer. 15694910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15694910 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15694910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 352721L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.31 €
    64.67 € / 1 Liter
    Sparen 5.64 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.2M NaNO2 (0.2 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitritlösung
CAS 7632-00-0
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
Summenformel NNaO2
Strukturformel NaNO2
MDL-Nummer MFCD00011118
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formelmasse 69 g/mol
Güte Not Available
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2 M