Learn More
Sodium Nitrite Solution, Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15626750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626750 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15626750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 707761L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0.1M NaNO2 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite solution
Namenshinweis Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N)
CAS 7632-00-0
Menge 1 L
Summenformel NNaO2
Strukturformel NaNO2
MDL-Nummer MFCD00011118
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natriumnitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formelmasse 69g/mol