Learn More
Natriumnitritlösung, volumetrisch,0.2M NaNO2 (0.2N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15636750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15636750 1 l Glasflasche 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15636750
Marke: Honeywell-Fluka 708081L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0.2M NaNO2 (0.2 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitritlösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.2M NaNO2 (0.2N)
CAS 7632-00-0
Menge 1 l
Summenformel NNaO2
Strukturformel NaNO2
MDL-Nummer MFCD00011118
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natriumnitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formelmasse 69 mol