Learn More
Natriumnitrit, TRC
Artikelnummer. 30422602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422602 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS648000250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
CAS 7632-00-0
Menge 250 g
Summenformel N O2 . Na
Synonym Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004
InChI-Formel InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69
Formelmasse 68.9827