Learn More
Natriumnitroferricyanid, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598164 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598164 125 g Poly-Flasche 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15598164 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 379204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitroferricyanid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 125 g
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
Formelmasse 297.95
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche