Learn More
Natriumnitroferricyanid-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium nitroferricyanide dihydrate |
| Farbe | Bordeaux |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 100 g |
| Verpackung | Glasflasche |
| Relative Dichte | 1.72 |
| Dichte | 1.7200g/mL |
| Strukturformel | Na2Fe(CN)5NO·2H2O |
| Merck Index | 15,878 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium nitroferricyanide dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate