Learn More
Natriumnitroprussid, spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234160 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10234160 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10234160 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/5680/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 13755-38-9
Farbe Rot
pH 5
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 100 g
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-Nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-Name Dinatrium; Eisen(4+); Nitroxylanion; Pentacyanid; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formelmasse 297.94g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide