Learn More
Natriumoleat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
:
15 kg-Poly-Fass
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 143-19-1 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 15 kg |
| Flammpunkt | 149 °C |
| PubChem CID | 44135713 |
| Reinheit (%) | ≥82% |
| Verpackung | Poly-Fass |