Learn More
Natriumorthosilikat (Mischung aus NaOH und Na2SiO3, das ≈ Na4SiO4 in Lösung ergibt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363377 1 kg 1 Kilogramm
11373377 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017568.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-30-5
Summenformel Na4O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 184.04
MDL-Nummer MFCD00014252
InChI-Schlüssel POWFTOSLLWLEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthosilicate, tetrasodium orthosilicate, tetrasodium silicate, silicic acid h4sio4 , sodium salt 1:4, silicic acid h4sio4 , tetrasodium salt, sodium silicate, ortho, teu2jic5pa, unii-teu2jic5pa, dryorth, sodium silicate 4-
PubChem CID 26051
IUPAC-Name Tetranatrium; Silikat
SMILES [O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium orthosilicate
Namenshinweis Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.