Learn More
Natriumoxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434763 100 g 100 Gramm
11444763 500 g 500 Gramm
11454763 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11648.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Sodium oxalate is used as reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumoxalat wird als Reduktionsmittel, als Primärstandard für die Standardisierung von Kaliumpermanganat-Lösungen und als Neutralisator für exotherme saure Reaktionen verwendet. Findet Anwendung in Mitteln für Metallreinigung, Metallextraktion und -trennung, Lichtpausenbeschichtungen, Galvanikbädern, Spezialzementherstellung, Pflanzennährstoffen sowie in der Textil- und Pharmaindustrie. Spielt eine wichtige Rolle bei der Entfernung von Calciumionen aus Blutplasma und verhindert die Blutgerinnung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ameisensäure. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium oxalate
Schmelzpunkt ∼250°C to 270°C (decomposition)
Dichte 2.34
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 3631622
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8650
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and formic acid. Insoluble in ether and alcohol.
Formelmasse 134
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt