Learn More
Natrium-p-Toluolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30415230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415230 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2245805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Summenformel C7 H7 O3 S . Na
Menge 5 g
Synonym Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 194.183
Formelmasse 194.001