Learn More
Natrium-(Para-)Periodat, ≥99.0 % (wie H2INa3O6, RT)
Artikelnummer. 15616860 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15616860 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15606860 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15616860 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 71872500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 99.0 % (als H2INa3O6, RT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13940-38-0
Summenformel H2INa3O6
Molekulargewicht (g/mol) 293.88
MDL-Nummer MFCD00036146
InChI-Schlüssel DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Synonym Natriumparaperiodat, Natriumtriparaperiodat, Natriumhydrogenperiodat, Periodsäure-Trinatriumsalz, Trinatrium-Dihydrogen-Orthoperiodat, Natriumparaperiodat, kommerziell, Trinatrium-Dihydroxy-Dioxidooiosylolat, Trinatrium-Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
PubChem CID 9796123
IUPAC-Name Trinatrium; Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natrium(para)periodat
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Strukturformel Na3H2IO6
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen 106.7 g/l bei 20 °C
Formelmasse 293.89 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (als H2INa3O6, RT)
Verpackung Poly-Flasche