Learn More
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427577
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11427577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15656.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, is used as a vasodilator drug to reduce blood pressure. It is used as an analytical reagent for the detection of methyl ketones and amines. Further, it is used as a reference compound for the calibration of Mossbauer spectrometer. It is also used for chromatographic detection of peptides containing cystine. It finds application as a color reagent in the development of thin layer chromatography in combination with acetaldehyde. It is also used in presence of buffers as reagent for ketone strips, which is utilized to test ketone in the urine of a diabetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser. Schwer löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Dichte 1.72
Geruch Odorless
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO]·2 H2O
Menge 50 g
UN-Nummer UN1588
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,8649
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.. Slightly soluble ethanol.
Formelmasse 297.95 (261.92 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitroferricyanide dihydrate