Learn More
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %
Artikelnummer. 11473970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473970 500 g 500 Gramm
11453970 25 g -
11427577 50 g 50 Gramm
11463970 100 g 100 Gramm
11437577 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11473970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15656.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 €
    224.65 € / 500 Gramm
    Sparen 24.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13755-38-9 | C₅H₄FeN₆Na₂O₃ | 297,95 g/mol
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser. Schwer löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Dichte 1.72
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Menge 500 g
UN-Nummer UN1588
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formelmasse 297.95 (261.92 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke