Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, ≥10 % aktive Sauerstoffbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15666850 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15666850
Marke: Honeywell Research Chemicals 71840250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
purum p. a., ≥97.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10486-00-7
MDL-Nummer MFCD00149231
Specifications
Siedepunkt Zersetzt sich beim Erhitzen
Chemischer Name oder Material Natriumperborat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver
Menge 250 g
Strukturformel NaBO3 · H2O
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Löslich
Formelmasse 153.86 mol
Reinheit (%) ≥10 % aktive Sauerstoffbasis
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche