Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Natriumperborattetrahydrat ist eine mögliche Quelle für aktiven Wasserstoff, der in Waschmitteln, Reinigungsmitteln, und Bleichmitteln verwendet wird. Wird als Zahnbleichmittel verwendet. Besitzt antiseptische Eigenschaften und wirkt als Desinfektionsmittel sowie als Konservierungsmittel in Augentropfen. Wird darüber hinaus mit einem geeigneten Aktivator, Tetraacetylethylendiamin, gemischt, um bei niedrigeren Temperaturen Sauerstoff freizusetzen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, metallischen Salzen, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium perborate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 60°C (decomposition) |
| Dichte | 1.73 |
| pH | ∼10 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,8652 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.