Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 60°C |
| CAS | 10486-00-7 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 10.4 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | BNaO3·4H2O |
| MDL-Nummer | 149231 |
| Formelmasse | 153.86g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perborate tetrahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perborate tetrahydrate, Sodium perborate