Learn More
Natriumpercarbonat, 13-14 % aktiver Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023023
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16045.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15630-89-4 | Na2CO3·1.5H2O2
Sodium percarbonate is used as an oxidizing agent and environmentally friendly bleaching agent. It is used as a laboratory source of anhydrous hydrogen peroxide. It is utilized for the preparation of optically active 4-hydroxy-2-isoxazolines. It is widely used in detergent formulations and cleaning products such as carpet cleaner, textile bleach, denture cleaners, pulp and paper bleaching processes. It is also used as a hard filth removing agent in electroplating, waste water treatment agent and polymerization control agent. Further, it finds application in furniture polish and cleaners and personal care formulations. In addition to this, it is used in the preparation of trimethyl cyclopentenyl acetaldehyde and epoxydihydrolinalool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumpercarbonat wird als Oxidationsmittel und umweltfreundliches Bleichmittel verwendet. Wird als Laborquelle für wasserfreies Wasserstoffperoxid verwendet. Wird zur Herstellung von optisch aktiven 4-Hydroxy-2-Isoxazolinen verwendet. Wird häufig in Waschmitteln und Reinigungsprodukten wie Teppichreinigern Textilbleichmitteln, Zahnprothesenreinigern, Zellstoff- und Papierbleichverfahren verwendet. Wird auch für die Entfernung von starkem Schmutz in der Galvanik, die Abwasseraufbereitung und die Polymerisationskontrolle verwendet. Findet auch Anwendung in Möbelpolituren und -reinigern sowie in Körperpflegeformulierungen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Trimethyl-Cyclopentenyl-Acetaldehyd und Epoxydihydrolinalool verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, starken Säuren, organischen Materialien und Sintermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15630-89-4
Summenformel Na2CO3·1.5H2O2
MDL-Nummer MFCD00043204
Synonym Hydrogen peroxide-Sodium carbonate adduct
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium percarbonate
Namenshinweis 13 to 14% active oxygen
Menge 100 g
UN-Nummer UN1479
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 157.01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium percarbonate